Learn More
3-Méthyl-2-buten-1-yl Thiolacétate (précurseur 3-Méthyl-2-buten-1-thiol), TRC
Code produit 30480626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30480626 10 mg 10mg
30482012 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30480626 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29440510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33049-93-3
Formule moléculaire C7 H12 O S
Poids moléculaire (g/mol) 144.23
Nom IUPAC S-(3-méthylbut-2-ényl) éthanéthyioate
SMILES CC(=CCSC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Poids de la formule 144.0609