Learn More
3-Méthyl-2-buten-1-yl Thiolacétate (précurseur 3-Méthyl-2-buten-1-thiol), TRC
Product Code. 30482012
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize':
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
30482012 5 mg 5mg
30480626 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30482012 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM2944055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33049-93-3
Formule moléculaire C7 H12 O S
Poids moléculaire (g/mol) 144.23
Nom IUPAC S-(3-méthylbut-2-ényl) éthanéthyioate
SMILES CC(=CCSC(=O)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Poids de la formule 144.0609