Learn More
3-méthyl-2-buténal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904781 100 mL Flacon en verre 100mL
10660893 5 mL Flacon en verre 5mL
10455872 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11904781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370181000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-86-8
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Clé InChI SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
CID PubChem 61020
ChEBI CHEBI:15825
Nom IUPAC 3-méthylbut-2-énal
SMILES CC(=CC=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butenal
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 132.0°C to 133.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCHO
Indice de réfraction 1.4610 to 1.4630
Quantité 100 mL
Beilstein 01,IV,3464
Merck Index 15,8587
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide