Learn More
3-Méthyl-2-buténal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-butenal |
| CAS | 107-86-8 |
| Formule moléculaire | C5H8O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CC=O)C |
| Nom IUPAC | 3-méthylbut-2-énal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
| Poids de la formule | 84.0575 |