Learn More
3-Méthyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 161087-48-5 |
| Formule moléculaire | C11 H8 Cl N3 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cn1c(Cl)nc2c3cccnc3ccc12 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoléine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.65 |
| Poids de la formule | 217.0407 |