Learn More
3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one, 98 %, stab. Avec 0,1 % d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429070
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429070 10 g 10g
11439070 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13993.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.129 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants et de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2758-18-1
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.129
Numéro MDL MFCD00001403
Clé InChI CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
CID PubChem 17691
Nom IUPAC 3-méthylcyclopent-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Note relative au nom stabilized with 0.1% hydroquinone
Point de fusion 2°C
Densité 0.98
pH 4.9
Point d’ébullition 72°C to 74°C (15 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.489
Quantité 10 g
Beilstein 1280476
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 98%