Learn More
3-méthyl-2-cyclopentèn-1-one, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10285730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10285730 10 g Flacon en verre 10g
10317870 50 g Flacon en verre 50g
11914841 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10285730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163590100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2758-18-1 | C6H8O | 96.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2758-18-1
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Clé InChI CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 3-methylcyclopent-2-enone, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl, 3-methyl-2-cyclopentenone, 1-methyl-1-cyclopenten-3-one, unii-6v7rsw7273, fema no. 3435, 3-methylcyclopentenone, acmc-1crym, 3-methyl-2cyclopenten-1-one
CID PubChem 17691
Nom IUPAC 3-méthylcyclopent-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Point de fusion 3.0°C to 5.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 74.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C5H5(=O)
Indice de réfraction 1.4870 to 1.4900
Quantité 10 g
Beilstein 07,I,46
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.