Learn More
3-méthyl-2-cyclopentèn-1-one, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one |
| Point de fusion | 3.0°C to 5.0°C |
| Couleur | Marron-jaune à vert-jaune |
| Densité | 0.9800g/mL |
| Point d’ébullition | 74.0°C (15.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 65°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3C5H5(=O) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, stabilized
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.