Learn More
Acide 3-méthylique-2-furoique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371397 1 g 1g
11381397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01763.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4412-96-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4412-96-8
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00014111
Clé InChI BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-furancarboxylic acid, unii-5jp68392hm, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-furoicacid, methylpyromucic acid, 3-methyl furoic acid, 3-methylpyromucic acid, acmc-20a5im
CID PubChem 78127
Nom IUPAC acide 3-méthylfurane-2-carboxylique
SMILES CC1=C(OC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-furoic acid
Point de fusion 133°C to 137°C
Quantité 1 g
Beilstein 116183
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté ≥98%