Learn More
Acide 3-méthylique-2-furoique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-furoic acid |
| Point de fusion | 133°C to 137°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 116183 |
| Poids de la formule | 126.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |