Learn More
(3-Méthyl-2-furyl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Methyl-2-furyl)methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 111.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |