Learn More
Acide 3-méthyl-2-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451707 100 g 100g
11441707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25682.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5437-38-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5437-38-7
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007180
Clé InChI DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-m-toluic acid, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro, unii-61wop984ab, 3-methyl-2-nitro-benzoic acid, 3-methyl-2-nitrobenzoicacid, pubchem8352, acmc-1ashh, dsstox_cid_5640
CID PubChem 21575
Nom IUPAC 3-méthyle-2-acide nitrobenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 219°C to 223°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 98%