Learn More
Acide 3-méthyl-2-oxobutanoïque, sel de sodium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10687753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10687753
Marque: Thermo Scientific Acros 189720010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3715-29-5 | C5H7NaO3 | 138.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3715-29-5
Formule moléculaire C5H7NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 138.1
Numéro MDL MFCD00002581
Clé InChI WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, ketovaline sodium salt, unii-5om3h751iu, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt, 3-methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, 2-ketoisovaleric acid sodium salt, sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, 3-methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, sodium dimethylpyruvate, ketovaline sodium
CID PubChem 2724059
Nom IUPAC Sodium ;3-méthyl-2-oxobutanoate
SMILES CC(C)C(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 227°C to 231°C
Couleur Beige à jaune ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCO2Na
Quantité 1 g
Beilstein 03, 682
Poids de la formule 138.1
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux