Learn More
3-Méthyl-2-pentanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460441
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460441 10 g 10g
11339469 25 g 25g
11470441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460441 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19999.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.161 g/mol
3-Methyl-2-pentanone is used as a solvent and as an intermediate for syntheses of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-méthyl-2-pentanone est utilisée comme solvant et intermédiaire pour les synthèses de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-61-7
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00009336
Clé InChI UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
CID PubChem 11262
Nom IUPAC 3-méthylpentan-2-one
SMILES CCC(C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-pentanone
Densité 0.815
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Indice de réfraction 1.4 00
Quantité 10 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 635791
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-pentanone