Learn More
3-Methyl-2-pyridone, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11440613
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440613 1 g 1g
11450613 5 g 5g
11460613 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12700.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 3-méthyl-2-pyridone est utilisée comme substance réactive avec le chloro-méthoxy-méthane pour produire de la 1-méthoxyméthyl-3-méthyl-1H-pyridine-2-one. Cette réaction nécessitera du solvant réactif CH2Cl2. Le temps de réaction est de 24 heures à température ambiante
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-56-1
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00039704
Clé InChI MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
CID PubChem 70481
Nom IUPAC 3-méthyl-1H-pyridine-2-one
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-pyridone
Point de fusion 137°C to 142°C
Quantité 1 g
Beilstein 1422044
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥97%