Learn More
3-Methyl-2-pyridone, 97+ %, Thermo Scientific™
Product Code. 11460613
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11460613 25 g 25g
11440613 1 g 1g
11450613 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460613 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12700.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 3-méthyl-2-pyridone est utilisée comme substance réactive avec le chloro-méthoxy-méthane pour produire de la 1-méthoxyméthyl-3-méthyl-1H-pyridine-2-one. Cette réaction nécessitera du solvant réactif CH2Cl2. Le temps de réaction est de 24 heures à température ambiante
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1003-56-1
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00039704
Clé InChI MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
CID PubChem 70481
Nom IUPAC 3-méthyl-1H-pyridine-2-one
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-pyridone
Point de fusion 137°C to 142°C
Quantité 25 g
Beilstein 1422044
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥97%