Learn More
3-Méthyl-2-thiophènecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30471413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3386501G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 5834-16-2
Formule moléculaire C6H6OS
Quantité 1 g
Synonyme 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccsc1C=O
Nom IUPAC 3-méthylthiophène-2-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 126.18
Poids de la formule 126.0139