Learn More
3-Méthyl-2-thiophènecarboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde |
| CAS | 5834-16-2 |
| Formule moléculaire | C6H6OS |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccsc1C=O |
| Nom IUPAC | 3-méthylthiophène-2-carbaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.18 |
| Poids de la formule | 126.0139 |