Learn More
3-[Méthyl(3-méthylbutyl)amino]propanenitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 1019125-05-3 |
| Formule moléculaire | C9H18N2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18N2/c1-9(2)5-8-11(3)7-4-6-10/h9H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCN(C)CCC#N |
| Nom IUPAC | 3-[méthyl(3-méthylbutyl)amino]propanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.25 |
| Poids de la formule | 154.147 |