Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-méthyl-3-méthyloxy-4-benzyloxy-butanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-3-methyloxy-4-benzyloxy-butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1797024-70-4 |
| Formule moléculaire | C14H20O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-Methyl-3-methyloxy-4-(phenylmethoxy)-butanoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H20O4/c1-14(17-3,9-13(15)16-2)11-18-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OC)CC(OC)(C)COCC1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 4-(benzyloxy)-3-méthoxy-3-méthylbutanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.31 |
| Poids de la formule | 252.14 |