Learn More
3-Methyl-3-oxetanemethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329889 25 g 25g
11339889 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25111.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
3-Methyl-3-oxetanemethanol has been used in the preparation of star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms, pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups and δ-lactams. It is used to synthesize octahydroindole alkaloids and γ-butenolides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-méthyl-3-oxetaneméthanol : pour préparer des copolymères en forme d’étoile composés d’un noyau poly(3-méthyl-3-oxetaneméthanol) hyperramifié et de bras polytétrahydrofurannes, monomère de carbonate cyclique disulfure fonctionnalisé pyridyle, requis pour la synthèse de poly(ε-caprolactone) fonctionnel contenant des groupes de disulfures de pyridyles pendants et δ-lactames. Pour synthétiser des alcaloïdes octahydroindoles et γ-buténolides.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3143-02-0
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00010273
Clé InChI NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
CID PubChem 137837
Nom IUPAC (3-méthyloxétane-3-yl)méthanol
SMILES CC1(COC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Densité 1.024
Point d’ébullition 79°C to 80°C (40 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 25 g
Beilstein 102773
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 97%