Learn More
3-méthyl-3-oxétanéméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10451104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10451104 10 g Flacon en verre 10g
10031754 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10451104 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 240840100
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3143-02-0
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00010273
Clé InChI NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
CID PubChem 137837
Nom IUPAC (3-méthyloxétane-3-yl)méthanol
SMILES CC1(COC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-oxetanemethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 122.0°C (70.0 mmHg)
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.034
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.