Learn More
3-Méthyle -3-(p-toluènesulfonyloxyméthyl)oxétane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418646 5 g 5g
15428646 250 mg 250mg
15408646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64011.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99314-44-0 | C12H16O4S | 256.316 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99314-44-0
Formule moléculaire C12H16O4S
Poids moléculaire (g/mol) 256.316
Numéro MDL MFCD08275394
Clé InChI PZOQQSOZRVZCMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-methyl-3-oxetanyl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-methyloxetan-3-yl methyl p-tosylate, 3-methyl-3-toluenesulfonyloxymethyl oxetane, 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, upcmld00wcrh3-139, 3-tosyloxymethyl-3-methyloxetane, 3-methyl-3-oxetanyl methyl p-tosylate, methyloxetanylmethylmethylbenzenesulfonate, 3-methyloxetan-3-yl methyl 4-toluenesulfonate
CID PubChem 5461213
Nom IUPAC (3-méthyloxétan-3-yl)méthyl-4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(COC2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-(p-toluenesulfonyloxymethyl)oxetane
Point de fusion 50°C to 51°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 4441465
Poids de la formule 256.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide