Learn More
3-méthyl-3-pentène-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11954831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11954831 10 g Flacon en verre 10g
11944831 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11954831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438440100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 565-62-8 | C6H10O | 98.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-62-8
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Clé InChI ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-methyl-3-penten-2-one, e-3-methylpent-3-en-2-one, e-3-methyl-3-penten-2-one, unii-jbr4o01db2, jbr4o01db2, 3-methyl-2-penten-4-one, 3-penten-2-one, 3-methyl, 3-methyl-3-pentene-2-one, 2-acetyl-2-butene, 3-methyl-4-oxopent-2-ene
CID PubChem 5364579
Nom IUPAC (E)-3-méthylpent-3-en-2-one
SMILES CC=C(C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-penten-2-one
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8750g/mL
Point d’ébullition 136°C to 139°C
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=C(CH3)COCH3
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.875
Informations sur la solubilité Solubility in water: 29.1g/L (20°C)
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-3-penten-2-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.