Learn More
3-méthyl-3-pentène-2-one, (E)+(Z), 95 %
Code produit 11373137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373137 50 g 50g
11363137 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13548.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-62-8
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00151839
Clé InChI ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-methyl-3-penten-2-one, e-3-methylpent-3-en-2-one, e-3-methyl-3-penten-2-one, unii-jbr4o01db2, jbr4o01db2, 3-methyl-2-penten-4-one, 3-penten-2-one, 3-methyl, 3-methyl-3-pentene-2-one, 2-acetyl-2-butene, 3-methyl-4-oxopent-2-ene
CID PubChem 5364579
Nom IUPAC (E)-3-méthylpent-3-en-2-one
SMILES CC=C(C)C(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-penten-2-one
Note relative au nom (E)+(Z)
Point de fusion -70°C
Densité 0.883
Point d’ébullition 138°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Indice de réfraction 1.449
Quantité 50 g
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 95%