Learn More
3-méthyl-3-triméthylsiloxy-1-butyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364968 10 g 10g
11374968 2 g 2g
11354968 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043922.09
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17869-77-1 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17869-77-1
Formule moléculaire C8H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 156.3
Numéro MDL MFCD00053867
Clé InChI JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-3-trimethylsilyloxy-1-butyne, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yloxy silane, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yl oxy silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethylsilane, 3-methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne, acmc-1brai, silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethyl, 3-trimethylsiloxy-3-methyl-1-butyne
CID PubChem 87344
Nom IUPAC Triméthyl(2-méthylbut-3-yn-2-yloxy)silane
SMILES CC(C)(C#C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Point d’ébullition 52°C (75 mmHg)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4052
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 156.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide