Learn More
3-Méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridineméthanol, TRC
Code produit 30484248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3310501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
CAS 103577-66-8
Formule moléculaire C9 H10 F3 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Formule InChI InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3
SMILES Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F
Nom IUPAC [3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 221.1764
Poids de la formule 221.0664