Learn More
Acide 3-méthyl-4-isoxazolecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10452644 5 g 5g
10433963 250 mg 250mg
10443963 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452644 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01252DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 17153-20-7
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Clé InChI YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
CID PubChem 4589692
Nom IUPAC Acide 3-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 97%