Learn More
3-Méthyl-4-nitro-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413997 25 g 25g
15403997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30860.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5334-39-4 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
3-Methyl-4-nitropyrazole is a reactant used in the preparation of aminopyrazole derivatives as potent, selective and brain penetrant Leucine-rich repeat kinase 2(LRRK2) small molecule inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-méthyl-4-nitropyazole est un réactif utilisé dans la préparation de dérivés d‘aminopyazole comme inhibiteurs puissants, sélectifs et pénétrants du cerveau de la kinase 2 à répétition riche en leucine (LRRK2).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5334-39-4
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00037864
Clé InChI WTZYTQJELOHMMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro pyrazole, 3-me-4-no2 pyrazole, 5-methyl-4-nitropyrazole, acmc-209l6a, ksc497o4j, 4-nitro-5-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole #
CID PubChem 79255
Nom IUPAC 5-méthyle-4-nitro-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Point de fusion 131°C to 134°C
Point d’ébullition 325°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 97%