Learn More
3-méthyl-4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397896 5 g 5g
11307906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13112.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-05-2 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-05-2
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00091833
Clé InChI XPAYEWBTLKOEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro-aniline, 3-methyl-4-nitro-phenylamine, 3-methyl-4-nitrophenylamine, 4-nitro-m-toluidin, 3-methyl4-nitroaniline, pubchem12456, 3-mehtyl-4-nitroanilin, 5-amino-2-nitrotoluene
CID PubChem 11898
Nom IUPAC 3-méthyl-4-nitroaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitroaniline
Point de fusion 133°C to 137°C
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2660
Beilstein 2209112
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%