Learn More
3-Méthyl-4-nitrobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490568 5 g 5g
11480568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24691.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-méthyl-4-nitrobenzamide est utilisé comme intermédiaire organique synthétique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99584-85-7
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00031468
Clé InChI BCAAGQMIPKPDDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-nitro-benzamide, 3-methyl-4-nitro benzamide, #, benzamide, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid amide
CID PubChem 595900
Nom IUPAC 3-méthyl-4-nitrobenzamide
SMILES CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrobenzamide
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 5 g
Beilstein 2264048
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,slightly soluble in hot water.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%