Learn More
Tétrafluoroborate de 3-méthyl-4-nitrobenzènediazonium, TRC
Code produit 30484303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484303 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3236102.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 24964-88-3
Formule moléculaire C7H6BF4N3O2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
SMILES Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC 3-méthyl-4-nitrobenzènediazonium;tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 250.94
Poids de la formule 251.0489