Learn More
Tétrafluoroborate de 3-méthyl-4-nitrobenzènediazonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 24964-88-3 |
| Formule moléculaire | C7H6BF4N3O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| Nom IUPAC | 3-méthyl-4-nitrobenzènediazonium;tétrafluoroborate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.94 |
| Poids de la formule | 251.0489 |