Learn More
3-méthyl-4-nitrobenzhydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11423028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423028 5 g 5g
11413028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18748.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72198-83-5
Formule moléculaire C8H9N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 195.18
Numéro MDL MFCD00220059
Clé InChI SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-nitrobenzhydrazide, 3-methyl-4-nitrobenzene-1-carbohydrazide, benzoicacid, 3-methyl-4-nitro-, hydrazide, 2-methyl-1-nitrobenzene-4-carbohydrazide, acmc-20an0k, maybridge1_006277, 3-methyl-4-nitrobenzoylhydrazine
CID PubChem 3308571
Nom IUPAC 3-méthyl-4-nitrobenzohydrazide
SMILES CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
Point de fusion 147°C to 149°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté 97%