Learn More
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452937 100 g 100g
11462937 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15523.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 3113-71-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3113-71-1
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007168
Clé InChI XDTTUTIFWDAMIX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18370
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 215°C to 220°C
Quantité 100 g
Beilstein 1959154
Synonyme 3-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, m-toluic acid, 4-nitro, unii-elp258jxh0, 3-methyl-4-nitrobenzoicacid, 3-methyl-4-nitro-benzoic acid, elp258jxh0, benzoic acid,3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro benzoic acid
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%