Learn More
3-Méthyl-4-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332046 100 g 100g
11322046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03163.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2581-34-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Methyl-4-nitrophenol is a biochemical used in the preparation of phosphorothioamidate analogues as antimalarial agents. 3-methyl-4-nitrophenol has anti-androgenic activity. PNMC significantly inhibits basal and hCG-stimulated testosterone production in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Méthyl-4-nitrophénol est une substance biochimique utilisée dans la préparation d’analogues phosphorothioamidate en tant qu’agents antipaludiques. Le 3-méthyl-4-nitrophénol a une activité anti-androgène. Le PNMC inhibe significativement la production de testostérone basale et stimulée par l’hCG chez les rats.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,34 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2581-34-2
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007333
Clé InChI PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
CID PubChem 17412
ChEBI CHEBI:38683
Nom IUPAC 3-méthyl-4-nitrophénol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrophenol
Point de fusion 126°C to 130°C
Odeur Phenol-like
Quantité 100 g
Beilstein 1868105
Informations sur la solubilité Soluble in water(1.34g/L).
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-4-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-4-nitrophenol