Learn More
3-Méthyle-4-phényle-1H-pyrazole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357196
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357196 5 g 5g
11347196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07250.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13788-84-6 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-4-phényl-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13788-84-6
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00051752
Clé InChI XTXZCNATVCIKTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazol, 3-methyl-4-phenyl-2h-pyrazole, acmc-1brbb, maybridge1_003313, 5-methyl-4-phenylpyrazole, pyrazole-based inhibitor 1, 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazol, 4-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole
CID PubChem 139601
Nom IUPAC 5-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Point de fusion 140°C to 144°C
Quantité 5 g
Beilstein 3330
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%