Learn More
3-Methyl-4-phenylpyrazole, TRC
Code produit 30480462
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30480462 25 mg 25mg
30473590 100 mg 100mg
30476166 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32589425MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13788-84-6
Formule moléculaire C10 H10 N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Nom IUPAC 3-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
SMILES Cc1n[nH]cc1c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-phenylpyrazole
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2/c1-8-10(7-11-12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 158.0844