Learn More
Chlorhydrate de 3-Méthyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469235 250 mg 250mg
15449235 1 g 1g
15459235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469235 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51664.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1121057-52-0 | C7H12ClN3O | 189.643 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121057-52-0
Formule moléculaire C7H12ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 189.643
Numéro MDL MFCD11870728
Clé InChI ZNFSKFKUBLQDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hcl
CID PubChem 53400826
Nom IUPAC 3-méthyl-5-pyrrolidine-3-yl-1,2,4-oxadiazole ; chlorhydrate
SMILES CC1=NOC(=N1)C2CCNC2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 189.65