Learn More
Acide 3-méthyl-5-(5-méthylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10473612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10473612 1 g 1g
10534994 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10473612 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03205DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 849066-63-3
Formule moléculaire C9H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.173
Numéro MDL MFCD01880302
Clé InChI ASBPDKJMOPNMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl isoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5'-biisoxazole-4'-carboxylicacid, 3',5-dimethyl, maybridge3_007228, 3',5-dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl-4-carboxylic acid
CID PubChem 2744621
Nom IUPAC Acide 3-méthyl-5-(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=CC(=NO1)C2=C(C(=NO2)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.17
Pourcentage de pureté 97%