Learn More
Chlorhydrate de 3-méthyl-5-méthoxycarbonyl-1-benzyl-4-pipéridone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10378910
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride
Note relative au nom 99%
CAS 205692-65-5
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C to 192°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H19NO3·HCl
Numéro MDL MFCD00143175
Quantité 1 g
Synonyme 3-methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clé InChI UQGAOMLRURDKSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CN(CC(C1=O)C(=O)OC)CC2=CC=CC=C2.Cl
Nom IUPAC méthyl 1-benzyl-5-méthyl-4-oxopipéridine-3-carboxylate;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 297.77
CID PubChem 71650946
Poids de la formule 297.77
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride