Learn More
Chlorhydrate de 3-méthyl-5-méthoxycarbonyl-4-pipéridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10063230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10063230 500 mg Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10063230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268085000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Note relative au nom 99%
CAS 205692-64-4
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 175°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H13NO3·HCl
Numéro MDL MFCD00143176
Quantité 500 mg
Synonyme methyl 5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Clé InChI JTZAAEGXSGIXFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CNCC(C1=O)C(=O)OC.Cl
Nom IUPAC méthyl 5-méthyl-4-oxopipéridine-3-carboxylate;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 207.66
CID PubChem 73012647
Poids de la formule 207.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline