Learn More
3-Méthyle--5-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444297 5 g 5g
15434297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31683.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6960-20-9 | Molecular Formula: C6H6N2O2 | Molecular Weight: 138.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6960-20-9
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD04114214
Clé InChI OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-5-picoline, 5-nitro-3-picoline, pyridine,3-methyl-5-nitro, pubchem6645, 5-methyl-3-nitropyridine, 3-nitro-5-methylpyridine, acmc-209o9m, 3-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 3-methyl-5-nitro, pyridine, 3-methyl-5-nitro-9ci
CID PubChem 250373
Nom IUPAC 3-méthyl-5-nitropyridine
SMILES CC1=CC(=CN=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-nitropyridine
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 97%