Learn More
3-méthyl-5-phényl-4-acide carboxylique isoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10213022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10213022 1 g Flacon en verre ambré 1g
10153434 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10213022 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20301DA
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 17153-21-8
Formule moléculaire C11H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 203.197
Clé InChI GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-5-phenyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl
CID PubChem 2776514
Nom IUPAC acide 3-méthyl-5-phényl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NOC(=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 97%