Learn More
3-Méthyl-5-phénylisoxazole, TRC
Code produit 30482507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482507 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM218910100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-phenylisoxazole
CAS 1008-75-9
Formule moléculaire C10H9NO
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
SMILES CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 3-méthyl-5-phényl-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Poids de la formule 159.0684