Learn More
3-méthyl-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15476347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476347 5 g 5g
15156635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-méthyl-5(trifluorométhoxy)benzaldéhyde est utilisé comme catalyseur. Aussi comme solvants.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000339-55-8
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.148
Numéro MDL MFCD08741401
Clé InChI LAGVGNCAIJDRHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-formyl-5-trifluoromethoxy toluene, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
CID PubChem 26985609
Nom IUPAC 3-méthyl-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C=O)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.459
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 97%