Learn More
3-méthyl-5-(trifluorométhoxy)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15474257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474257 5 g 5g
15464257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31653.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-53-6
Formule moléculaire C9H8F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.163
Numéro MDL MFCD09025372
Clé InChI QKDMEDIWAQNUHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzamide, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzamide
CID PubChem 46737539
Nom IUPAC 3-méthyl-5-(trifluorométhoxy) benzamide
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Point de fusion 148°C to 152°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 219.16
Pourcentage de pureté 97%