Learn More
3-Méthyl-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15456447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456447 5 g 5g
15446447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33598.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116070-39-4
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.15
Numéro MDL MFCD16652409
Clé InChI KFRRYUVXFZQWGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, acmc-2099ru, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzaldehyde
CID PubChem 23036229
Nom IUPAC 3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES CC1=CC(=CC(C=O)=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.469
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 188.15
Pourcentage de pureté 97%