Learn More
Alcool 3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15436507
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15436507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33655.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116070-38-3
Formule moléculaire C9H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 190.17
Numéro MDL MFCD01631605
Clé InChI ZGZONWVUWCPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl methanol, acmc-2099rt, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzyl alcohol, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzenemethanol, 5-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 2775612
Nom IUPAC [3-méthyl-5-(trifluorométhyl)phényl]méthanol
SMILES CC1=CC(CO)=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Indice de réfraction 1.465
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.17
Pourcentage de pureté 97%