Learn More
Bromure de 3-méthyle-5-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15428515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428515 250 mg 250mg
15406347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33520.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
On décrit une série de nouveaux dérivés de l’urée à cinq chaînons comme de puissants antagonistes des récepteurs NK1. Les effets de la substitution d’un groupe 4-fluoro au niveau du cycle phényle et l’introduction d’un groupe α-méthyl en position benzylique pour améliorer la puissance ont été déterminés. Le bromure 3,5-bis(trifluorométhyl)benzyl a été utilisé comme réactif de dérivatisation pour la détection de l’uracile dans l’ADN par GC et pour la spectrométrie de masse à ionisation chimique négative.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116070-36-1
Formule moléculaire C9H8BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 253.06
Numéro MDL MFCD01631610
Clé InChI GZJBZDJGNUXMNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 3-trifluoromethvl-5-methvlbenzvl bromide, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl
CID PubChem 2775623
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=CC(CBr)=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 253.06
Pourcentage de pureté 97%